Merck
62550
Lithium iodide hydrate
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
LiI · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.85 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-822-5
MDL number:
Assay:
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
Form:
crystals
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
assay
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
form
crystals
impurities
≤30% water, 2-3 mol water
mp
73 °C (lit.)
density
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium iodide hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)