Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H515N2N3
Masa cząsteczkowa:
113.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
mp
202-205 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]c1ncnc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H5N5/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H4,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1
InChI key
VZXTWGWHSMCWGA-MQIHXRCWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?