Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)2CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
availability
not available in Japan
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?