Przejdź do
617237
1,3-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.12
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
bp
82 °C (lit.)
density
1.250 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c(F)c1[2H]
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
UEMGWPRHOOEKTA-RHQRLBAQSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)