Przejdź do
616753
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Methoxy(benzene-d5)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.17
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
density
1.040 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
655147
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
-
mass shift
M+5
mass shift
M+5
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.040 g/mL at 25 °C
density
-
bp
154 °C (lit.)
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)