Merck
616699
Mevalonolactone-(methyl-d3)
99 atom % D, ≥97% (CP)
Synonim(y):
DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D3H7O3
Masa cząsteczkowa:
133.16
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
solid
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
InChI key
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)