Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1940,00 zł
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+8
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D, 98% (CP) |
| mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay ≥98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
52.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11.6 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173019-53-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?