Merck
616052
S-Allyl-d5-L-cysteine
98 atom % D, 95% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
D2C=CDCD2SCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.25
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\[2H])C([2H])([2H])SC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D2
InChI key
ZFAHNWWNDFHPOH-FKSJORHDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)