Przejdź do
614807
1,3-Dichloroisopropyl-d5 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,3-Dichloro-2-propanol-d5
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClD2C)2CDOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.02
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+5
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
-4 °C (lit.)
density
1.417 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChI key
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
452491588148588776
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
98% (CP)
assay
-
assay
-
assay
99% (CP)
density
1.417 g/mL at 25 °C
density
0.926 g/mL at 25 °C
density
1.222 g/mL at 25 °C
density
1.451 g/mL at 25 °C
bp
174.3 °C (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
161-162 °C/19 mmHg (lit.)
bp
305 °C (lit.)
mp
-4 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173020-20-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)