Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
1.387 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-FIBGUPNXSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % D | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer | description 99 atom % D | description 99 atom % D |
| mass shift M+3 | mass shift M+7 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 99 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 71 °C (lit.) | bp 71 °C (lit.) | bp 130 °C (lit.) | bp 134-135 °C/6 mmHg (lit.) |
| mp -110 °C (lit.) | mp -110 °C (lit.) | mp -95 °C (lit.) | mp -11--9 °C (lit.) |
| density 1.387 g/mL at 25 °C | density 1.430 g/mL at 25 °C | density 1.242 g/mL at 25 °C | density 1.050 g/mL at 25 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
61809-88-9
61809-88-9
61809-88-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?