Przejdź do zawartości
609307
Biuret-15N3
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H215N(CO)15NH(CO)15NH2
Masa cząsteczkowa:
106.06
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % 15N
assay
≥98% (CP)
form
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[15NH2]C(=O)[15NH]C([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i3+1,4+1,5+1
InChI key
OHJMTUPIZMNBFR-FRSWOAELSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)