Merck
608599
Ammonium-15N2 carbonate-13C
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Carbonic acid, di(ammonium-15N) salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(15NH4)213CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3/i;2*1+1
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-IMSGLENWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)