Merck
608491
Carbamazepine-(carboxamide-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC14H1215NNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.25
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
mp
191-192 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][13C](=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i15+1,16+1
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-IIJSWMDNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)