Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH213CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
135.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
availability
not available in Japan
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2][13C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i2+1,5+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-RFNQUSIASA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?