Przejdź do
607479
N,N-Dimethyl(form-13C,d)amide
98 atom % D, 99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
D13CON(CH3)2
Masa cząsteczkowa:
75.09
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
153 °C (lit.)
mp
-61 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1D
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-FPLRYNQDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1189568-10-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)