Merck
606804
Algal chloroform-soluble extract
unlabeled
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.12
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)