Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)1413CO2CH3
Masa cząsteczkowa:
286.33
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+16
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
solid
bp
185 °C/10 mmHg
density
0.933 g/mL at 25 °C
mass shift
M+16
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI key
FLIACVVOZYBSBS-RHVLFXCPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?