Przejdź do
604348
2-Methyl-13C-furan
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains BHT as stabilizer
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC4H6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.09
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
contains
BHT as stabilizer
bp
63-66 °C
density
0.921 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3]c1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1+1
InChI key
VQKFNUFAXTZWDK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
486876488267604038
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
bp
63-66 °C
bp
34 °C (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
0.921 g/mL at 25 °C
density
0.990 g/mL at 25 °C
density
1.473 g/mL at 25 °C
density
0.901 g/mL at 25 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-7.6 °F
flash_point_c
-22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)