Przejdź do zawartości
603872
Phthalic-13C6 anhydride
99 atom % 13C
Synonim(y):
1,3-Isobenzofurandione-13C6
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.07
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
O=C1OC(=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
LGRFSURHDFAFJT-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)