Merck
602795
Oxygen-17O2
40 atom % 17O
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.00
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
40 atom % 17O
Mass shift:
M+2
Form:
gas
isotopic purity
40 atom % 17O
form
gas
mass shift
M+2
SMILES string
[17O]=[17O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+1,2+1
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxygen-17O2
Piktogramy
Flame over circleGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67321-81-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)