Przejdź do
601586
Boric acid-10B
95 atom % 10B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H310BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.03
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-478-7
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 10B
Mass shift:
M-1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
95 atom % 10B
Quality Segment
density
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
13813-79-1
CAS No.
13813-79-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)