Przejdź do
600040
1-Bromopropane-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Propyl bromide-13C3
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CH213CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.97
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
71 °C (lit.)
mp
-110 °C (lit.)
density
1.386 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
CYNYIHKIEHGYOZ-VMIGTVKRSA-N
General description
1-Bromopropane-13C3 99 atom % 13C, 99% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Pharmaceutical formulation development
Features and Benefits
Features
  • Ideal for use in Advanced imaging protocols.
  • Supports high-resolution imaging techniques.
  • Enhances the effectiveness of diagnostic procedures.
  • Facilitates collaboration in clinical research.
Benefits
  • Drives innovation in imaging techniques.
  • Increases patient engagement and satisfaction.
  • Facilitates collaboration with research institutions.
  • Improves patient outcomes through Advanced diagnostics.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1173023-50-1
CAS No.
1173023-50-1
CAS No.
1173023-50-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)