Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br13CD213CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.97
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
97% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.846 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+5
SMILES string
Br[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-URIFWVMJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup - (own results)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?