Przejdź do
597007
Triethoxy-2-thienylsilane
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1130,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1130,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4670 (lit.)
bp
78 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1cccs1
InChI
1S/C10H18O3SSi/c1-4-11-15(12-5-2,13-6-3)10-8-7-9-14-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
ZRQAIBMAFLMIND-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Piktogramy
Exclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)