, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C6H5NH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.54
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI key
MMCPOSDMTGQNKG-BVNCJLROSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
381.2 °F - closed cup
flash_point_c
194 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?