Przejdź do
596221
2-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(C6H5)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
223-227 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
PFKITESTTSWHMP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)