Przejdź do
596183
3-Bromo-2-methoxy-5-methylphenylboronic acid
Synonim(y):
3-Bromo-5-methyl-2-methoxyphenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10BBrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.88
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C8H10BBrO3/c1-5-3-6(9(11)12)8(13-2)7(10)4-5/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI key
WHQCYDMSPACJBE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)