Przejdź do
595950
Phenanthrene-9,10-13C2
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C12H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
c1ccc2c(c1)[13cH][13cH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1
InChI key
YNPNZTXNASCQKK-OJJJIBSVSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
364622490849492264
mass shift
M+2
mass shift
M+10
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bp
340 °C (lit.)
bp
340 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
98-100 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)