Merck
595462
1,2-Indandione-2-oxime
97%
Synonim(y):
2-Oximino-1-indanone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
209 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O\N=C1/Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)10-12/h1-4,12H,5H2/b10-8+
InChI key
CWEXMSPEUDRDPH-CSKARUKUSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)