Przejdź do zawartości
Merck

59538

1,2-O-Isopropylidene-3-O-methyl-α-D-xylopentodialdofuranose-(1,4)

≥95.0%

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
256-114-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
517621
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


assay

≥95.0%

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

SMILES string

[H]C(=O)[C@H]1O[C@@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2[C@H]1OC

Other Notes

Carbohydrate building block used for the synthesis of long-chain sugars; Preparation of nitro-sugars; Selective addition of organometal compounds
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Klasa składowania

13 - Non Combustible Solids

wgk

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów