Merck
595268
2-Bromo-2′,4′-dichloroacetophenone
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-116-7
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
25-29 °C (lit.)
functional group
bromo, chloro, ketone
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
InChI key
DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)