Merck
594652
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
3-Carbomethoxyphenylboronic acid pinacol ester, Methyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19BO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
91-95 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-6-7-10(9-11)12(16)17-5/h6-9H,1-5H3
InChI key
JBJGSVBGUBATNH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)