Przejdź do
593907
2-Tolylisocyanide
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
refractive index
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
36-38 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1[N+]#[C-]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)