Przejdź do
590630
2-Ethynylbenzaldehyde
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
432,00 zł
367,20 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
367,20 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-7H
InChI key
ZEDSAJWVTKUHHK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethynylbenzaldehyde may be used in the synthesis of the following:
  • iodoisoquinoline-fused benzimidazoles obtained via tandem iodocyclization of 2-ethynylbenzaldehyde with o-benzenediamine and iodine in the presence of copper(I)iodide
  • N-[(7,7a-dihydroisoquinolino[2,1-a]perimidin-13-yl)methyl]-N-isopropylpropan-2-amine obtained via a multi-step process
It may also be used in the synthesis of the following substituted 2-alkynylbenzaldehydes by Sonogashira coupling:
  • 2-[(2-bromophenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-[(2-bromo-5-fluorophenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-[(2-bromo-5-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
  • 2-(phenylethynyl)benzaldehyde
  • 2-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)