Merck
589500
Sigma-Aldrich
DL-Proline-2-d1
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5DH8NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
208 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/i4D
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-QYKNYGDISA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)