Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.91
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i3+1
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?