Przejdź do zawartości
588571
Butyric-3,3,4,4,4-d5 acid sodium salt
98 atom % (D)
Synonim(y):
Sodium butyrate-3,3,4,4,4-d5
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CD2CH2COONa
Masa cząsteczkowa:
115.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % (D)
Mass shift:
M+5
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % (D)
form
solid
mol wt
115.02 by atom % calculation
mp
250-253 °C (lit.)
mass shift
M+5
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)