Merck
586803
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-(ethynyl-1)Benzenamine-13C
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC7H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.049 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
Nc1cccc(c1)[13C]#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i2+1
InChI key
NNKQLUVBPJEUOR-VQEHIDDOSA-N
General description
1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C 99 atom % 13C is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Environmental monitoring applications
Features and Benefits
Features
  • Versatile use in different formulations involving 1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C 99 atom % 13C.
  • High purity of 1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C 99 atom % 13C ensures optimal performance.
  • Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
  • Cost-effective solution for 1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C 99 atom % 13C applications.
Benefits
  • Improves overall product quality and consumer satisfaction.
  • Reduces time to market for products utilizing 1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C 99 atom % 13C.
  • Enhances product efficacy and reliability in formulations.
  • Increases market competitiveness of products containing 1-(3-Aminophenyl)acetylene-1-13C 99 atom % 13C.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
286013-02-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)