Merck
58112
Iodine tribromide
≥97.0% (RT)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.62
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-176-1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (RT)
density
3.41 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[I](Br)Br
InChI
1S/Br3I/c1-4(2)3
InChI key
FXOJASSPEGUXFT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)