Merck
575666
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(CCC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3,5,7H,4,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
NVDCWSFMCUWKAL-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)