Przejdź do
574252
Tetraethylammonium tetrachlorocobaltate(II)
≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H40Cl4CoN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.25
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.5%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)