Merck
572233
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NHC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
mp
239-242 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Klucz InChI
NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)