Przejdź do
57083
Indium
bars, 99.95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
412,00 zł
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141719
EC Number:
231-180-0
MDL number:
eCl@ss:
38120801
309,00 zł
Cena katalogowa412,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99.95%
form
bars
reaction suitability
core: indium
resistivity
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF05403439GF04384807GF97195595
Indium foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100%
GF05403439
Indium
Indium rod, 5.0&#160;mm diameter, length 1000 mm, high purity 99.999%
GF04384807
Indium
Indium foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, temporary acrylic support, 99.8%
GF97195595
Indium
description
bars, 99.95%
description
foil, 15mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 100%
description
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, high purity 99.999%
description
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, temporary acrylic support, 99.8%
form
bars
form
foil
form
rod
form
foil
assay
99.95%
assay
100%
assay
99.999%
assay
≥99.8%
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
mp
156.6 °C (lit.)
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
resistivity
8.37 μΩ-cm
reaction suitability
core: indium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)