Przejdź do
569798
3-(1-Morpholino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Synonim(y):
Morpholine, silica gel supported
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
MDL number:
extent of labeling
1.1 mmol/g loading
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
storage temp.
2-8°C
Application
Tertiary amine base
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)