Przejdź do
56795
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2COOCH3)2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3703236
Assay:
≥98.0%
Form:
solid
assay
≥98.0%
form
solid
mp
~170 °C (dec.)
functional group
amine, ester
SMILES string
Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)