Merck
567531
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
259-264 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
Klucz InChI
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)