Przejdź do
567183
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
605,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
605,20 zł
Cena katalogowa712,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
density
1.115 g/mL
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
InChI key
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS022383
description
99%
description
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
density
1.115 g/mL
density
-
bp
314-315 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.5890 (lit.)
refractive index
-
functional group
nitrile
functional group
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
118.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47.8 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111373-03-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)