Merck
566403
3,5-Difluorobenzamide
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H3F2C(O)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.12
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
155-159 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
CGOIBYYWOVRGGV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)