Przejdź do zawartości
565784
3-Bromo-5-fluoro-2-propoxyphenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BBrFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.90
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H11BBrFO3/c1-2-3-15-9-7(10(13)14)4-6(12)5-8(9)11/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChI key
XOBLNJQYFCQQTQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)