Przejdź do zawartości
565113
Ethidium bromide-N,N′-bismethacrylamide
Synonim(y):
3,8-Bismethacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bismethacryloyl ethidium bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H28BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.46
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mp
249-253 °C (lit.)
λmax
299 nm, 415 nm (2nd)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C(C)=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C(C)=C)cc14
InChI
1S/C29H27N3O2.BrH/c1-6-32-26-17-22(31-29(34)19(4)5)13-15-24(26)23-14-12-21(30-28(33)18(2)3)16-25(23)27(32)20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,2,4,6H2,1,3,5H3,(H,30,33);1H
InChI key
IGXGJIVGBCOERN-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)